Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Descripción
Alexa Fluor™ 488 streptavidin innefattar ett biotinbindande protein (streptavidin) kovalent fäst till en fluorescerande märkning (Alexa Fluor™ färga). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och ett konjugat av streptavidin används vanligtvis tillsammans med ett konjugat av biotin för specifik detektion av en mängd olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande streptavidin). Strategier som liknar detta används i många detektionsprotokoll, inklusive western blots, flödescytometri, avbildning och mikroskopi och mikroplattanalyser. Alexa Fluor™ färgämnesstreptavidinkonjugat tillhandahålls som 1 mg lyofiliserad produkt eller i 0,5 ml volymer av en 2 mg/ml lösning.
Viktiga egenskaper hos Alexa Fluor™ 488 streptavidinkonjugat :
• Alexa Fluor™ 488 streptavidinkonjugat har Ex/Em-maxima på∼ (495/519)
•Ljus, fotostabil fluorescens
•Hög löslighet i vattenlösningar
•Finns i flera färger
•Idealisk för western blots, flödescytometri, bildbehandling och mikroskopi, mikroplattanalyser och mer
. Alexa Fluor™ Färgämnen
Alexa Fluor™ färgämnen är organiska fluorescerande färgämnen utvecklade för bättre prestanda vid bildbehandling och andra märkningsprotokoll och uppvisar förbättrad fotostabilitet och ljushet och förbättrad löslighet i vattenlösningar. Dessa färgämnen finns i ett brett urval av färger och är ett bra val för de flesta bildbehandlingstillämpningar.
Blockering av endogent biotin
Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionsscheman. För experiment som involverar fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt Endogenous Biotin-Blocking Kit (kat.nr. E21390) för att minimera denna interferens.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Se användarhandboken för löslighetsinstruktioner.
Especificaciones
Especificaciones
| Konjugera | Alexa Fluor 488 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus. |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.