Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 546 konjugat
Description
Alexa Fluor™ 546 streptavidin består av ett biotinbindande protein (streptavidin) som kovalent är bundet till en fluorescerande etikett (Alexa Fluor™ färgämne). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och en konjugerad streptavidin används ofta tillsammans med en konjugerad biotin för specifik detektion av olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande märkt streptavidin). Liknande strategier används i många detektionsprotokoll, inklusive western blots, flödescytometri, bilddiagnostik och mikroskopi samt mikroplattassays.Alexa Fluor™ Färgämneskonjugater med streptavidin tillhandahålls som 1 mg lyofiliserad produkt eller i 0,5 ml volymer av en 2 mg/ml lösning.
Viktiga egenskaper hos Alexa Fluor™ 546 streptavidinkonjugater:
- Alexa Fluor™ 546 streptavidinkonjugerade har Ex/Em maxima ( ∼556/573)
- Ljus, fotostabil fluorescens
- Hög löslighet i vattenbaserade lösningar
- Finns i flera färger
- Idealiskt för western blots, flödescytometri, bilddiagnostik och mikroskopi, mikroplattassays och mer
Egenskaper hos Alexa Fluor™ färgämnen
Alexa Fluor™ Färgämnen är organiska fluorescerande färgämnen utvecklade för bättre prestanda vid avbildning och andra märkningsprotokoll och uppvisar förbättrad fotostabilitet och ljusstyrka samt förbättrad löslighet i vattenlösningar. Dessa färgämnen finns tillgängliga i ett brett spektrum av färger och är ett bra val för de flesta bildapplikationer.
Blockerande endogent biotin
Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionssystem. För experiment med fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt endogenta biotinblockerande kit för att minimera denna interferens.
Relaterade länkar:
Spécification
Spécification
| Konjugera | Alexa Fluor 546 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor Färgämnen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.