Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 633 konjugat
Produktkod. 10564813
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10564813 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10564813 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S21375
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Streptavidin, Alexa Fluor™ 633 konjugat
Alexa Fluor™ 633 streptavidin omfattar ett biotinbindande protein (streptavidin) kovalent fäst till en fluorescerande märkning (Alexa Fluor™ färga). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och ett konjugat av streptavidin används vanligtvis tillsammans med ett konjugat av biotin för specifik detektion av en mängd olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande streptavidin). Strategier som liknar detta används i många detektionsprotokoll, inklusive western blots, flödescytometri, avbildning och mikroskopi och mikroplattanalyser. Alexa Fluor™ färgämnesstreptavidinkonjugat tillhandahålls som 1 mg lyofiliserad produkt eller i 0,5 ml volymer av en 2 mg/ml lösning.
Viktiga egenskaper hos Alexa Fluor™ 633 Streptavidinkonjugat :
• Alexa Fluor™ 633 streptavidinkonjugat har Ex/Em-maxima på∼ (632/647)
•Ljus, fotostabil fluorescens
•Hög löslighet i vattenlösningar
•Finns i flera färger
•Idealisk för western blots, flödescytometri, bildbehandling och mikroskopi, mikroplattanalyser och mer
. Alexa Fluor™ Färgämnen
Alexa Fluor™ färgämnen är organiska fluorescerande färgämnen utvecklade för bättre prestanda vid bildbehandling och andra märkningsprotokoll och uppvisar förbättrad fotostabilitet och ljushet och förbättrad löslighet i vattenlösningar. Dessa färgämnen finns i ett brett urval av färger och är ett bra val för de flesta bildbehandlingstillämpningar.
Blockering av endogent biotin
Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionsscheman. För experiment som involverar fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt Endogenous Biotin-Blocking Kit för att minimera denna interferens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 633
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färgämnen