Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, (APC)
Beskrivning
- Klass: RUO
- Uttalande: Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
- Buffert: PBS
- Konserveringsmedel: 0,1% natriumazid
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0,1 mg/ml eller 0,2 mg/ml |
| Konjugera | APC |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometri, immunanalyser, histokemiska tillämpningar, blottanalys |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska streptavidin, APC-konjugat. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). |
| Excitation/Emission | 650/660 |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633 eller 635 |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Lösning |
| Visa mer |