Läs mer
Abcam Streptavidinpärlor 6FF
Produktkod. 32119936 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32119936 25 mL
32119223 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32119936 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab31909725mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lämplig för att binda biotin och biotinylerade proteiner.
Kompletterande information
  • Ligand: Streptavidin
  • Grundpärlor: 6 % korslänkade agarose pärlor
  • Partikelstorlek: 45 μm - 165 μm
  • Lagringsbuffert: 80 % PBS, 20 % etanol
  • pH-stabilitetsintervall: 4-9
  • Maxtryck: 0,3 MPa
  • Bindningskapacitet: >20 nmol fritt biotin/ml
.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
Regulatorisk status RUO