Läs mer
Abcam Streptavidinbelagd platta
Produktkod. 32115096 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 96 brunnar
Produktkod. Kvantitet
32115096 5 x 96 brunnar
1 options
Produktkod. 32115096 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3234955x96Wells
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Skyltens egenskaper:
Biotinbindande protein, platttyp, täckvolym, blockvolym, ungefärlig bindningskapacitet, steptavidin
Skyltens egenskaper:
Biotinbindande protein, platttyp, täckvolym, blockvolym, ungefärlig bindningskapacitet Steptavidin, 96-brunnsremsa, 100 μl/brunn, 300 μl/brunn, ~10 pmol Biotin/brunn
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 5 x 96 brunnar
Regulatorisk status RUO