Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy5 )
Beskrivning
- Klass: RUO
- Uttalande: Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
- Buffert: PBS
- Konserveringsmedel: 0,1% natriumazid
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Cy5 |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Förpackning | Provrör |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska streptavidin, Cy5 konjugera. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). |
| Excitation/Emission | 600-650/670 |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633/635 |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Lösning |
| Visa mer |