Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin-CY5 (ZyMax Kvalitet)
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Applikationer: Western blotting, ELISA Immunohistochemistry, ISH
ZyMAX™ reagenser erbjuder förbättrad analyskänslighet, högre titer och större flexibilitet i analysdesign än standardreagenser.
ZyMAX™ reagenser erbjuder förbättrad analyskänslighet, högre titer och större flexibilitet i analysdesign än standardreagenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | Cy5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |