Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin eFluor™ 450 Konjugat
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugera | eFluor 450 |
| Kvantitet | 100μ g |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | eFluor 450 |