Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, (FITC)
Produktkod. 10757843
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10757843 1 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10757843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SA1001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Streptavidin, (FITC)
  • Klass: RUO
  • Uttalande: Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • Buffert: PBS
  • Konserveringsmedel: 0,1% natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera FITC (fluorescein)
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Kvantitet 1 mL
Förpackning Provrör
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska streptavidin, FITC-konjugat.
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
Excitation/Emission 488/525
Flödescytometerlaserlinjer 488
Frakt skick Våt is
Form Lösning
Buffert PBS-buffert
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)