Läs mer
MP Biomedicals™ Streptavidin-FITC
Produktkod. 11459025 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459025 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11459025 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4930.79 SEK / 1mg
    Save 249.21 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
används för detektion eller lokalisering av biotinylerade biomolekyler.
Specifikationer
Koncentration 2 till 5μ g/ml
Konjugera FITC (fluorescein)
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring 0 °C till 5 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) Immunoassay, används för detektion eller lokalisering av biotinylerade biomolekyler