Läs mer
R&D Systems™ Streptavidin-Fluorescein
Produktkod. 18401580
Change view
Kvantitet:
30 μL
Produktkod. Kvantitet
18401580 30 μL
1 options
Produktkod. 18401580 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 48003014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1390.20 SEK / 30µL
    Save 79.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For use with apoptosis detection reagents and kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 30 μL
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produkttyp Streptavidin-Fluorescein
Produktlinje R&D Systems