Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat
Beskrivning
Streptavidin, pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugatet kan användas för att detektera biotin i en signalförstärkningsmetod i kombination med kromogena substrat eller fluorogena HRP-substrat, såsom tyramidsignalförstärkningsteknologin TSA.
Vi rekommenderar att man rekonstituerar i 1 ml 1X fosfabuffrad saltlösning (PBS), pH 7,2, för en 1 mg/ml fondlösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |
| Etikett eller färgämne | HRP |
Säkerhet och hantering
- STREPTAVIDIN, HORSERADISH
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: thimerosal