Beskrivning
- Flexibelt protokoll med elueringsvillkor formaterade för både elektrofores och LC-MS-analysarbetsflöden
- Användbar för att utnyttja antingen de starka interaktionerna mellan biotin och streptavidin eller de något svagare interaktionerna mellan 2-iminobiotin och streptavidin
- Kan också användas för direkt anrikning av proteiner som är biotinylerade. Genom att binda ett specifikt biotinylerat protein till kolonnen kan protein-proteininteraktioner också undersökas
- Varje brunn är förpackad med Streptavidin Sepharose™ Högpresterande medium
- Enkel uppskalning till Streptavidin HP SpinTrap™ eller HiTrap™ Streptavidin HP förpackade kolonner
- Kan användas med centrifugering eller vakuum, manuellt eller i automatiserade robotsystem
Streptavidin Sepharose HP Medium
- Matris: Mycket tvärbunden agaros, 6%
- Bindningskapacitet: >300 nmol biotin/ml medium; 6 mg biotinylerat BSA/ml medium
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- pH-stabilitet (långsiktig): 4 till 9
- Brunnsvolym: 800 μL
- Max. provladdningsvolym: 600 μL
- Medelvolym: 50 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >300nM/mL |
| Flödeshastighet | <150 cm/hr. |
| Kit Innehåll | Streptavidin Sepharose HP , spinnkolonn och filterplattor med 96 brunnar |
| Material | Polypropen, polyeten |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Kvantitet | 4 x 96-brunnars plattor |
| För användning med (applikation) | Proteinberikning, Protein-Protein interaktionsundersökningar |
| Typ | Filterplatta |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Streptavidin HP MultiTrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.