Innehåller
10X binding/washing buffer (TBS), 10X elution buffer, and blocking buffer
- Stock solutions can be diluted directly into the provided bottles for storage
- Eliminates time-consuming buffer preparation, allowing fast, reproducible protein enrichment
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | Streptavidin Sepharose HP, spin column and 96-well filter plates filter plates, 10X binding, Wash Buffer (TBS), 10X Elution Buffer, Blocking Buffer |
| Typ av stöd | 6% Highly Cross-linked Agarose |
| Innehåll och lagring | 4°C to 30°C |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Kvantitet | 16 Reactions |
| Typ | SpinTrap Buffer Kit |
| Ligandtyp | Streptavidin |
| Tillräckligt för | 16 Reactions |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?