Beskrivning
- Can also be used for the direct enrichment of proteins that are biotinylated
- Fast and flexible protocol with elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
- Useful for exploiting either the strong interaction of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interaction of 2-iminobiotin and streptavidin
- Each column is packed with Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium; for use with a standard microcentrifuge
- Easy scale-up with HiTrap™ Streptavidin HP prepacked columns
Streptavidin Sepharose HP Medium
- Matrix: rigid, highly cross-linked 6% agarose
- Ave. particle size: 34μm
- Binding capacity: >300nmol biotin/mL medium; 6mg biotinylated BSA/mL medium
- pH stability: 4 to 9 (long term)
- Medium volume: 100μL
- Max. sample loading volume: 600μL
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >300nM Biotin/mL |
| Flödeshastighet | <150 cm/hr. |
| Kit Innehåll | Streptavidin Sepharose HP, spin column and 96-well filter plates filter plates |
| Material | Polypropylene, Polyethylene |
| Typ av stöd | 6% Highly Cross-linked Agarose |
| Innehåll och lagring | 4°C to 8°C |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Kvantitet | 16 Columns |
| För användning med (applikation) | Gel electrophoresis, liquid chromato graphy |
| Typ | SpinTrap Kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- streptavidin HP spintrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol