Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin - HRP
Produktkod. 10767863
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767863 2.5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10767863 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 434323
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Streptavidin - HRP
Reaktivitet: HRP-SA reagerar med biotin.
Tillämpningar: Immunhistokemi, Western blotting och ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.25 mg/mL
Konjugera HRP
Kvantitet 2.5 mg
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Frakt skick Våt is
Form Vätska
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)