Läs mer
BD Streptavidin HRP-lösning
Beskrivning
- Varje utredare bör titrera reagenset för att erhålla optimala resultat
- Använd i ELISA immunocytokemi och immunhistokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Konjugera | HRP |
| pH | 7.2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | Förvara outspädd vid 4 °C. Skydda från långvarig exponering för ljus. Får ej frysas. |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Buffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och ProClin™ 150 som konserveringsmedel |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Streptavidin-HRP ELISA
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till ändamålsenlig avfallshanteringsanläggning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och produkt.