Läs mer
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetisk pärla
Beskrivning
Streptavidin Mag Sepharose använder den starka interaktionen mellan biotin och streptavidinligand, som är immobiliserad på magnetiska pärlor.
- Småskalig rening med hög kapacitet av proteiner från cellysat och biologiska vätskor
- Ger hög renhet och avkastning
- Tillåter enkel parallell screening av proteiner med hög repeterbarhet
- Enkel anrikning av proteiner från små eller stora provvolymer (lågμ l till hög ml-skala)
- Pärlorna finns i två förpackningsstorlekar: 2x 1 ml 10 % medelstor uppslamning och 5x 1mL 10% medium slurry
- En milliliter 10 % medelslam är samma som 100μ l sedimenterat medium som är tillräckligt för 20 reningskörningar enligt det rekommenderade immunoutfällningsprotokollet
- Bindningskapacitet:> 300 μg biotinulerad BSA/ml medium slurry
- Stabilitet: stabil
- Immunfällning
- Rening
- Forskning om biomarkörer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | För enkel och effektiv berikning av målproteiner genom immunoutfällning och rening av biotinylerade biomolekyler |
Säkerhet och hantering
Product Identifier
- Streptavidin Mag Sepharose
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.