Läs mer
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetisk pärla
Produktkod. 11791456
Change view
Kvantitet:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
100µL
2ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11791456 2 x 1 mL 2ml
16111501 2 x 1 mL 100µL
11757564 5 x 1 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11791456 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28985738
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För enkel och effektiv berikning av målproteiner genom immunoutfällning och rening av biotinylerade biomolekyler
Streptavidin Mag Sepharose använder den starka interaktionen mellan biotin och streptavidinligand, som är immobiliserad på magnetiska pärlor.
  • Småskalig rening med hög kapacitet av proteiner från cellysat och biologiska vätskor
  • Ger hög renhet och avkastning
  • Tillåter enkel parallell screening av proteiner med hög repeterbarhet
  • Enkel anrikning av proteiner från små eller stora provvolymer (lågμ l till hög ml-skala)
  • Pärlorna finns i två förpackningsstorlekar: 2x 1 ml 10 % medelstor uppslamning och 5x 1mL 10% medium slurry
  • En milliliter 10 % medelslam är samma som 100μ l sedimenterat medium som är tillräckligt för 20 reningskörningar enligt det rekommenderade immunoutfällningsprotokollet
  • Bindningskapacitet:> 300 μg biotinulerad BSA/ml medium slurry
  • Stabilitet: stabil
  • Immunfällning
  • Rening
  • Forskning om biomarkörer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Kvantitet 2 x 1 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 8 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) För enkel och effektiv berikning av målproteiner genom immunoutfällning och rening av biotinylerade biomolekyler
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptavidin Mag Sepharose, 2 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.