Läs mer
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetisk pärla
Beskrivning
Streptavidin Mag Sepharose använder den starka interaktionen mellan biotin och streptavidinligand, som är immobiliserad på magnetiska pärlor.
- Småskalig rening med hög kapacitet av proteiner från cellysat och biologiska vätskor
- Ger hög renhet och avkastning
- Tillåter enkel parallell screening av proteiner med hög repeterbarhet
- Enkel anrikning av proteiner från små eller stora provvolymer (lågμ l till hög ml-skala)
- Pärlorna finns i två förpackningsstorlekar: 2x 1 ml 10 % medelstor uppslamning och 5x 1mL 10% medium slurry
- En milliliter 10 % medelslam är samma som 100μ l sedimenterat medium som är tillräckligt för 20 reningskörningar enligt det rekommenderade immunoutfällningsprotokollet
- Bindningskapacitet:> 300 μg biotinulerad BSA/ml medium slurry
- Stabilitet: stabil
- Immunfällning
- Rening
- Forskning om biomarkörer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 2 x 1 mL |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 8 °C |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | För enkel och effektiv berikning av målproteiner genom immunoutfällning och rening av biotinylerade biomolekyler |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 100UL ALOX5 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol