Läs mer
MP Biomedicals™ Streptomycin
Produktkod. 11449025 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449025 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11449025 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08623001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    782.85 SEK / 1mg
    Save 39.15 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Källa Streptomyces avidini
Innehåll och lagring -20 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Immunanalys