Läs mer
Invitrogen™ Streptavidinprotein, APC
Produktkod. 10301274
Kvantitet:
0.5mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10301274
Brand: Invitrogen™ 21629
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein
Streptavidinprotein, APC-konjugat, 21629, från Invitrogen ., 21629, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA , Western Blot.
Streptavidin är biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en svagt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa av 53 000 dalton och en nästan neutral pl. Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med en affinitet som liknar den för avidin. Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation. Phycobiliprotein Koncentration: 0,5 mg/mL (bestäms av absorption = 73 vid 650 nm för en 1% lösning för endast de APC-molekyler till vilka minst en molekyl aktivt streptavidin är bunden) Allofycocyanin Källa: Spirulina platensis Arbetsspädningsområde: 1:50-1:200 för de flesta applikationer. Absorptionsmaxima: 650 nm maximalt utsläpp: 660 nm restaurering och lagring: Förvara frystorkad produkt vid 4 °C tills beredning. Återställ med 0,5 ml destillerat vatten. Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter beredning. För att bedöma klarheten, dra produkten i en pastörpipett. Förvara vid 4 °C. [Får ej frysas]. Efter spädning, använd inte i mer än en dag. Ursprungsland: USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera APC
Korsreaktivitet Märka
Formulering PBS med 15 mg/ml BSA och 0,05 % natriumazid
Kvantitet 0.5mL
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) ELISA, Western Blot
Renhet eller kvalitetsklass renat
Värd art EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp Streptomycin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptavidin Protein, APC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: SODIUM AZIDE