Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin protein, DyLight™ 405
Beskrivning
Streptavidinprotein, DyLight 405-konjugat, 21831, från Invitrogen ., 21831, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområden: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot.
Thermo Scientific Streptavidin DyLight Conjugates är preparat av streptavidin biotinbindande protein som är märkta med Thermo Scientific DyLight Fluors för användning i högpresterande fluorescensanalyser och cellulär avbildning. Det streptavidinbiotinbindande proteinet erbjuds som mycket funktionella konjugat med vart och ett av nio olika DyLight Fluorescent Dyes som har absorptionsspektra från 350 nm till 777 nm och ljusa emissionsspektra som matchar de huvudsakliga utgångsvåglängderna för vanliga fluorescensmikroskop och bildapparater. DyLight-konjugat uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än Alexa Fluor* , Cy* och LI-COR* Färger i många applikationer och förblir starkt fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4-9).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1mg/mL |
| Konjugera | DyLight 405 |
| Korsreaktivitet | Märka |
| Formulering | PBS med 1 % BSA och 0,02 % natriumazid; pH 7,2 |
| pH | 7.2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot |
| Visa mer |