Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin protein, DyLight™ 488
Produktkod. 10229973
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 10229973
Brand: Invitrogen™ 21832
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein
Streptavidinprotein, DyLight 488-konjugat, 21832, från Invitrogen ., 21832, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområden: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot.
Thermo Scientific Streptavidin DyLight Conjugates är preparat av streptavidin biotinbindande protein som är märkta med Thermo Scientific DyLight Fluors för användning i högpresterande fluorescensanalyser och cellulär avbildning. Det streptavidinbiotinbindande proteinet erbjuds som mycket funktionella konjugat med vart och ett av nio olika DyLight Fluorescent Dyes som har absorptionsspektra från 350 nm till 777 nm och ljusa emissionsspektra som matchar de huvudsakliga utgångsvåglängderna för vanliga fluorescensmikroskop och bildapparater. DyLight-konjugat uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än Alexa Fluor* , Cy* och LI-COR* Färger i många applikationer och förblir starkt fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1mg/mL
Konjugera DyLight 488
Korsreaktivitet Märka
Formulering PBS med 1% BSA och 0,02% natriumazid; pH 7,2
pH 7.2
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfällning, Western Blot
Renhet eller kvalitetsklass renat
Värd art EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp Streptomycin