Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin protein, DyLight™ 650
Produktkod. 11351640
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 11351640
Brand: Invitrogen™ 84547
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein
Streptavidinprotein, DyLight 650-konjugat, 84547, från Invitrogen ., 84547, från Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Användningsområde: Immunfluorescens.
Thermo Scientific Streptavidin DyLight Conjugates är preparat av streptavidin biotinbindande protein som är märkta med Thermo Scientific DyLight Fluors för användning i högpresterande fluorescensanalyser och cellulär avbildning. Det streptavidinbiotinbindande proteinet erbjuds som mycket funktionella konjugat med vart och ett av nio olika DyLight Fluorescent Dyes som har absorptionsspektra från 350 nm till 777 nm och ljusa emissionsspektra som matchar de huvudsakliga utgångsvåglängderna för vanliga fluorescensmikroskop och bildapparater. DyLight-konjugat uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än Alexa Fluor* , Cy* och LI-COR* Färger i många applikationer och förblir starkt fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1mg/mL
Konjugera DyLight 650
Korsreaktivitet Märka
Formulering Bufferad koksaltlösning med 1 % BSA och inget konserveringsmedel
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) Immunfluorescens
Renhet eller kvalitetsklass renat
Värd art EJ TILLÄMPLIGT
Produkttyp Streptomycin
Visa mer Visa mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt