Läs mer
Thermo Scientific™ Streptavidinprotein, HRP
Produktkod. 10086023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10086023 1 mg 1mg
10698084 2 mg 2mg
10197673 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10086023 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21126
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, innehåller streptavidin i renad form konjugerad till peroxidas för substratbaserad detektion.
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, innehåller streptavidin i renad form konjugerad till peroxidas för substratbaserad detektion.
Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en rad standardanalysmetoder, inklusive western blotting, ELISA immunohistokemi och fluorescensavbildning. Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugerat tillhandahålls som lyofiliserat pulver i fosfatbaserad buffert för omedelbar återuppbyggnad med vatten.
Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en lätt sur pI-halt på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI. Streptavidin är ett tetramer protein, där varje subenhet binder en biotinmolekyl med affinitet liknande den hos avidin. Guanidiniumklorid dissocierar avidin och streptavidin i underenheter, men streptavidin är mer motståndskraftigt mot dissociation. Denna produkt har framgångsrikt använts inom ELISA immunohistokemi och Western Blot-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera HRP
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C.
Frakt skick Omgivningstemperatur
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)