Läs mer
Thermo Scientific™ Streptavidinprotein, HRP
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2mg
5mg
Beskrivning
Streptavidin är biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en svagt sur pI på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa av 53 000 dalton och en nästan neutral pl. Streptavidin är ett tetrameriskt protein, där varje subenhet binder en molekyl av biotin med en affinitet som liknar den för avidin. Guanidiniumklorid kommer att dissociera avidin och streptavidin till subenheter, men streptavidin är mer resistent mot dissociation.
Formulering: 5 mg renat protein i PBS och inget konserveringsmedel; pH 6,8
Denna produkt har framgångsrikt använts i ELISA Immunohistokemi och Western Blot-procedurer.
Formulering: 5 mg renat protein i PBS och inget konserveringsmedel; pH 6,8
Denna produkt har framgångsrikt använts i ELISA Immunohistokemi och Western Blot-procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C. |
| Frakt skick | Omgivningstemperatur |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |