Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, innehåller streptavidin i renad form konjugerad till peroxidas för substratbaserad detektion.
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, innehåller streptavidin i renad form konjugerad till peroxidas för substratbaserad detektion.
Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugat, möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en rad standardanalysmetoder, inklusive western blotting, ELISA immunohistokemi och fluorescensavbildning. Streptavidin, pepparrotsperoxidaskonjugerat tillhandahålls som lyofiliserat pulver i fosfatbaserad buffert för omedelbar återuppbyggnad med vatten.
Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en lätt sur pI-halt på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI. Streptavidin är ett tetramer protein, där varje subenhet binder en biotinmolekyl med affinitet liknande den hos avidin. Guanidiniumklorid dissocierar avidin och streptavidin i underenheter, men streptavidin är mer motståndskraftigt mot dissociation. Denna produkt har framgångsrikt använts inom ELISA immunohistokemi och Western Blot-procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | HRP |
| Kvantitet | 2 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C. |
| Frakt skick | Omgivningstemperatur |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |