Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Beskrivning
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerytrin Conjugate (SAPE) kombinerar den högaffinitetsbiotinbindande förmågan hos streptavidin med den exceptionella ljusstyrkan hos R-phycoerytrin (R-PE), vilket möjliggör känslig fluorescerande detektion av biotinylerade antikroppar, proteiner, nukleinsyror och andra biomolekyler.
Streptavidin-RPE används i stor utsträckning inom flödescytometri, multiplex-immunoassays, mikroarrayer och fluorescerande immunoassays, och bidrar med stark signalintensitet för tillämpningar som kräver detektering av låg-abundansmål och exakt mätning av cellulära biomarkörer.
Streptavidin-RPE används ofta för flödescytometri, kvantitativ flödescytometri, mätning av antigentäthet, receptorbeläggningsanalyser, målengagemangsanalys, multipleximmunoassays och fluorescerande detektion av biotinylerade molekyler.
Varför använda Streptavidin-RPE?
Kombinationen av streptavidin och R-phycoerytrin resulterar i ett känsligt och flexibelt detektionssystem för biotinylerade mål inom ett brett spektrum av forskningstillämpningar.
Viktiga fördelar inkluderar:
- Exceptionell fluorescensintensitet för att upptäcka mål med lågt uttryck
- Högaffinitets-streptavidin-biotin-interaktion för tillförlitlig måldetektion
- Stark signal-brusprestanda
- Brett dynamiskt omfängd för kvantitativa mätningar
R-PE:s ljusstyrka är särskilt värdefull i tillämpningar där noggrann kvantifiering, upptäckt av sällsynta händelser eller målmätning på låg nivå krävs.
Användningsområden
Streptavidin-RPE används i en mångfald av forsknings- och analytiska arbetsflöden som bygger på känslig detektion av biotinylerade molekyler.
Flödescytometri
Detektera biotinylerade antikroppar för immunofenotypning, cellkarakterisering, biomarköranalys och immunövervakning. Den starka fluorescerande signalen som genereras av R-PE stödjer tydlig populationsseparation och robust assayprestanda.
Multiplex-pärlbaserade immunoassays
Fungerar som fluorescerande rapportörmolekyl i multiplex-proteindetektionsanalyser som används för cytokinanalys, biomarkörupptäckt och translationell forskning.
Mikroarrayer
Upptäcka biotinylerade prober och mål i genuttryck, proteinuttryck och genotypningsarbetsflöden.
Fluorescensimmunoassays
Möjliggöra känslig detektion i fluorescerande ELISA analyser, ligandbindande analyser och andra fluorescensbaserade proteinanalysarbetsflöden.
Sällsynt celldetektion
Stöd identifiering och karakterisering av lågfrekventa cellulära populationer, inklusive sällsynta immunundergrupper, cirkulerande tumörceller och minimala kvarvarande sjukdomspopulationer.
Antigenspecifik immunövervakning
Underlätta detektion av antigen-specifika T-celler genom MHC-tetramer- och multimerbaserade analyser som används inom immunologi, vaccin och immunterapiforskning.
Kvantitativ flödescytometri
Traditionell flödescytometri används ofta för att avgöra om en biomarkör finns eller saknas. Kvantitativ flödescytometri utökar denna förmåga genom att möjliggöra mätning av proteinuttrycksnivåer på enskilda celler.
Eftersom R-PE är en av de ljusaste fluoroforerna som finns, integreras Streptavidin-RPE ofta i kvantitativa flödescytometriarbetsflöden som kräver noggrann mätning över ett brett spektrum av uttrycksnivåer.
Forskare använder ofta kvantitativ flödescytometri för att generera mätvärden såsom antikroppsbindningskapacitet (ABC), molekyler av ekvivalent löslig fluorkrom (MESF) och uppskattade receptormolekyler per cell.
Mätning av antigendentäthet
Antigentäthetsmätning gör det möjligt för forskare att kvantifiera hur mycket av ett mål som uttrycks på ytan av enskilda celler, vilket ger värdefulla insikter för cellterapi, immunoonkologi, biomarkörutveckling och biofarmaceutisk forskning. I ett typiskt kvantitativt flödescytometriarbetsflöde färgas cellerna med en biotinylerad antikropp och detekteras med Streptavidin-RPE. Fluorescensintensiteten kan sedan jämföras med kalibreringsstandarder för att beräkna mätvärden som MESF, ABC eller uppskattade receptormolekyler per cell. Den exceptionella ljusstyrkan hos R-PE stödjer noggrann mätning över ett brett spektrum av uttrycksnivåer, vilket gör antigentäthetsanalys till en snabbt växande tillämpning inom flödescytometri.
Receptorbeläggning och målengagemang
Receptorbeläggningsanalyser mäter andelen receptorer som engageras av en terapeutisk molekyl och ger en direkt bedömning av målengagemang och farmakodynamisk aktivitet. Dessa analyser jämför vanligtvis receptorpopulationer före och efter behandling med biotinylerade prober som detekterar fria receptorer, bundna receptorer eller totala receptornivåer. Streptavidin-RPE möjliggör känslig fluorescerande detektion av dessa populationer, inklusive situationer där fria receptornivåer är låga efter dosering. I takt med att målengagemangsstrategier blir allt viktigare inom läkemedelsutveckling fortsätter receptorbeläggningsanalys att vara en nyckelapplikation inom kvantitativ flödescytometri.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | R-fykoerytrin |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 flaska streptavidin R-PE-konjugat. Förvara i kylskåp (2 – 8 °C). Får ej frysas. |
| Excitation/Emission | 565/578 nm |
| Flödescytometerlaserlinjer | 561 eller 488 |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Lösning |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, immunoassays |
| Buffert | PBS-buffert |
| Visa mer |