Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premiumkvalitet - 1 mg/ml
Beskrivning
R-fykoerytrin (R-PE)-konjugatet av streptavidin innefattar ett biotinbindande protein (streptavidin) kovalent fäst till en fluorescerande märkning (R-fykoerytrin). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och ett konjugat av streptavidin används vanligtvis tillsammans med ett konjugat av biotin för specifik detektion av en mängd olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande streptavidin). Streptavidin R-PE är mycket värdefullt i biotin-streptavidin-detektionsprotokoll som utvecklats för flödescytometri, mikroplattanalyser och mikromatriser. Detta R-PE-streptavidinkonjugat är en produkt med hög renhet (renhet bekräftad med HPLC) och levereras som 1 ml av en 1 mg/ml lösning.
Viktiga egenskaper hos Streptavidin RPE:
Ex/Em maxima för∼ (496, 546, 565/578) nm
5 till 10 gånger ljusare än organiska färgämnen
Mycket hög löslighet i vattenlösningar
Fri från allt okonjugerat streptavidin; och mestadels fri från okonjugerad R-PE
Idealisk för flödescytometri, mikroplattanalyser och mikromatriser
Egenskaper för R-fykoerytrin R-
PE har en kvanteffektivitet på 78 %, vilket gör det till ett otroligt ljust reagens, användbart där hög känslighet krävs. På grund av dålig fotostabilitet rekommenderas det dock inte för fluorescensmikroskopi.
Hitta biotinylerade konjugat
Vi erbjuder ett omfattande sortiment av biotinylerade konjugat för användning i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Använd sökverktyget för primära antikroppar för att hitta biotinylerade primära antikroppar
Använd det sekundära antikroppsväljarverktyget för att hitta biotinylerade sekundära antikroppar och biotinylerade anti-färgämne och anti-haptenantikroppar
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om Avidin-Biotin Detection
Lär dig mer om de praktiska tillämpningarna för Streptavidin R-PE
Viktiga egenskaper hos Streptavidin RPE:
Egenskaper för R-fykoerytrin R-
PE har en kvanteffektivitet på 78 %, vilket gör det till ett otroligt ljust reagens, användbart där hög känslighet krävs. På grund av dålig fotostabilitet rekommenderas det dock inte för fluorescensmikroskopi.
Hitta biotinylerade konjugat
Vi erbjuder ett omfattande sortiment av biotinylerade konjugat för användning i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om Avidin-Biotin Detection
Lär dig mer om de praktiska tillämpningarna för Streptavidin R-PE
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | R-fykoerytrin |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |