Läs mer
Streptavidin, Streptomyces avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Streptavidin används som ett tetrameriskt protein som används för att visualisera biotinkonjugerade molekyler i ELISA . På grund av den starka affiniteten hos biotin och biotinylerade molekyler har streptavidin gjorts till en av de viktigaste komponenterna i diagnostik och laboratoriekit. Streptavidin används i stor utsträckning inom molekylärbiologin genom sin unika höga affinitet för biotinet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Streptavidin är ett 60 kDa extracellulärt protein isolerat från Streptomyces avidinii, och det anses vara ett tetrameriskt protein med mycket hög affinitet till biotin
• Den har fyra bindningsställen för biotin och har förmågan att binda fyra biotinmolekyler
Ansökan
•Denna förening har en stark affinitet för biotin och biotinylerade molekyler, och på grund av detta anses streptavidin vara en av de viktigaste komponenterna i laboratorieforskningssatser. På grund av sin affinitet för biotin används det i stor utsträckning i flera molekylärbiologiska tekniker, inklusive ELISA DNA-rening, enzymimmobilisering och flödescytometri
• Streptavidin används för att visualisera biotinkonjugerade molekyler i enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA )
• Streptavidin har använts vid beredning av mikrobubblor, vilket är en viktig teknik som används i forskning
• Det har använts flitigt inom bionanoteknik för att förbereda pärlor och nanopartiklar
• Det används för att immobilisera proteiner och oligonukleotider
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptavidin |
| Typ | Streptavidin |
| Namnnotering | Streptomyces avidinii |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS). |
| Formel vikt | 55 kDa |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.