missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Streptidindihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptidine Dihydrochloride |
| Molekylformel | C8H20Cl2N6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1,N3-Bis(aminoiminomethyl)streptamine Sulfate Salt, N,N'-Diamidinostreptamine Dihydrochloride, N,N'''-(2,4,5,6-Tetrahydroxy-1,3-cyclohexanediyl)bis-guanidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N6O4.2ClH/c9-7(10)13-1-3(15)2(14-8(11)12)5(17)6(18)4(1)16;;/h1-6,15-18H,(H4,9,10,13)(H4,11,12,14);2*1H/t1-,2+,3?,4+,5-,6?;; |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@@H]1O.[2HCl] |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?