Läs mer
Streptidine Sulfate Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Streptidine Sulfate Salt |
| Molekylformel | C8H18N6O4 xH2SO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1,N3-Bis(aminoiminomethyl)streptamine Sulfate Salt, N,N'-Diamidinostreptamine Sulfate Salt, N,N'''-(2,4,5,6-Tetrahydroxy-1,3-cyclohexanediyl)bis-guanidine Sulfate Salt |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.27 |