Allmän beskrivning
•Streptomycinsulfat är ett aminoglykosidsulfatsalt härlett från Streptomyces griseus som visar antibakteriell aktivitet.
•Det hämmar initiering och orsakar felläsning av rRNA i proteinsyntesen. Denna förening binder till S12-proteinet i den bakteriella 30S ribosomala subenheten, och hämmar därigenom peptidförlängning och proteinsyntes.
Ansökan
•Streptomycinsulfat kan användas för att studera mekanismerna för streptomycinresistens
•Denna förening kan användas i laboratorieapplikationer i kombination med penicillin för att hämma bakteriell kontaminering i in vitro cellkultur
•Streptomycinsulfat visar antibiotisk aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis
•Denna förening kan användas som en proteinsyntesinhibitor
•Det verkar mot gram-negativa och gram-positiva bakterier• Streptomycinsulfat uppvisar också en fungicid aktivitet
•Det kan användas för att avlägsna nukleinsyror från ett biologiskt extrakt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptomycin sulfate |
| Typ | Streptomycinsulfat |
| Förlust vid torkning | Max 7% . |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. |
| Formel vikt | 1457.4 |
Säkerhet och hantering
- Streptomycin Sulfate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.