Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Streptomycinsulfat
Produktkod. 15593965 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15593965 100 g 100g
15515146 5 g 5g
15424871 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15593965 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1513.40 SEK
    1308.65 SEK / 100g
    Save 204.75 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Streptomycinsulfat, CAS # 3810-74-0, är sulfatsaltformen av streptomycin och en aminoglykosid med antibakteriell aktivitet. Det visar också en proteinsynteshämmande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Streptomycinsulfat är ett aminoglykosidsulfatsalt härlett från Streptomyces griseus som visar antibakteriell aktivitet.
•Det hämmar initiering och orsakar felläsning av rRNA i proteinsyntesen. Denna förening binder till S12-proteinet i den bakteriella 30S ribosomala subenheten, och hämmar därigenom peptidförlängning och proteinsyntes.
Ansökan
•Streptomycinsulfat kan användas för att studera mekanismerna för streptomycinresistens
•Denna förening kan användas i laboratorieapplikationer i kombination med penicillin för att hämma bakteriell kontaminering i in vitro cellkultur
•Streptomycinsulfat visar antibiotisk aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis
•Denna förening kan användas som en proteinsyntesinhibitor
•Det verkar mot gram-negativa och gram-positiva bakterier• Streptomycinsulfat uppvisar också en fungicid aktivitet
•Det kan användas för att avlägsna nukleinsyror från ett biologiskt extrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3810-74-0
Molekylformel C42H84N14O36S3
Molekylvikt (g/mol) 1457.376
InChI-nyckel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-namn 2-[(lR,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminometylidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-(met) ylamino)oxan-2-yl]oxi-4-formyl-4-hydroxi-5-metyloxolan-2-yl]oxi-2,5,6-trihydroxicyklohexyl]guanidin;2-[(lR,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
LEDER CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin sulfate
Typ Streptomycinsulfat
Förlust vid torkning Max 7% .
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptomycin Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.