Läs mer
Melford Streptomycinsulfat
Produktkod. 30018816
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018816 50 g
30018815 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018816 Leverantör Melford Leverantörsnummer S6200050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Streptomycinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som hämmar bakteriell proteinsyntes genom att binda till 30S ribosomala subenheten, vilket stör initieringskomplexet och leder till felläsning av mRNA.
Streptomycinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som hämmar bakteriell proteinsyntes genom att binda till 30S ribosomala subenheten, vilket stör initieringskomplexet och leder till felläsning av mRNA. Denna interferens förhindrar korrekt translation och hämmar bakterietillväxt.
Streptomycin används inom mikrobiologi för selektiv bakteriell isolering och testning av antibiotikakänslighet för att bedöma känsligheten hos bakteriestammar. Idealisk för att studera bakteriella känslighetsmönster och antibiotikaresistens. Dess införande i odlingsmedia hjälper till att selektivt isolera bakterier som är mottagliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin Sulfate
CAS 3810-74-0
Kvantitet 50 g
Molekylformel C42H78N14O24-3H2SO4