Läs mer
Streptomycinsulfat, cellkulturreagens
Produktkod. 15423919
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423919 50 g 50g
15433919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    861.90 SEK
    689.65 SEK / 50g
    Save 172.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Streptomycinsulfat, CAS # 3810-74-0, är sulfatsaltformen av streptomycin och en aminoglykosid med antibakteriell aktivitet. Den visar också en proteinsynteshämmande aktivitet. | CAS: 3810-74-0 | C42H84N14O36S3 | 1457,376 g/mol
Hämmar initiering och orsakar felläsning av rRNA i proteinsyntes Streptomycinsulfat används för att studera mekanismerna för streptomycinresistens. Det används för att hämma bakteriell kontaminering i cellodlingsapplikationer tillsammans med penicillin. Det är ett antibiotiskt läkemedel som initialt används för tuberkulosbehandling. Det hämmar proteinsyntesen genom att binda till 30S ribosomala subenhet, vilket inducerar felläsning av den genetiska koden. Det är involverat i initieringen av translation av DNA, vilket leder till döden för en känslig bakterie. Vidare kontrollerar det bakteriella och svampsjukdomar hos vissa frukter, grönsaker, fröer, prydnadsgrödor och alger i prydnadsdammar och akvarier
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Streptomycinsulfat är ett aminoglykosidsulfatsalt härlett från Streptomyces griseus som visar antibakteriell aktivitet.
  • Det hämmar initieringen och orsakar felläsning av rRNA i proteinsyntesen. Denna förening binder till S12-proteinet i den bakteriella 30S ribosomala subenheten, och hämmar därigenom peptidförlängning och proteinsyntes.
Ansökan
  • Streptomycinsulfat kan användas för att studera mekanismerna för streptomycinresistens
  • Denna förening kan användas i laboratorieapplikationer i kombination med penicillin för att hämma bakteriell kontaminering i in vitro cellkultur
  • Streptomycinsulfat visar antibiotisk aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis
  • Denna förening kan användas som en proteinsyntesinhibitor
  • Det verkar mot gram-negativa och gram-positiva bakterier
  • Streptomycinsulfat uppvisar också en fungicid aktivitet
  • Det kan användas för att avlägsna nukleinsyror från ett biologiskt extrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3810-74-0
Molekylformel C42H84N14O36S3
Molekylvikt (g/mol) 1457.376
MDL-nummer MFCD00037023
InChI-nyckel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-namn 2-[(lR,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminometylidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-(met) ylamino)oxan-2-yl]oxi-4-formyl-4-hydroxi-5-metyloxolan-2-yl]oxi-2,5,6-trihydroxicyklohexyl]guanidin;2-[(lR,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
LEDER CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin sulfate
Typ Streptomycinsulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Beilstein 3894995
Merck Index 14,8826
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 728.69
Kvalitet Cellkultur
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.