Läs mer
Streptomycin Sulfate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10639933
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10639933 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10639933 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP91050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Streptomycin sulfate can be used to prevent bacterial contamination of cell and tissue cultures
  •  Highly effective against gram-negative bacteria, and is often used in combination with penicillin
  • Acts by binding to the 30S subnit of bacterial ribosomes leading to inhibition of protein synthesis and death
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin Sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Fysisk form Solid
CAS 3810-74-0
pH 4.5 to 7.0
Förlust vid torkning < 5.0%
Förpackning Poly Bottle
Potens Inclusive between 650μg/mg
Färg White
Kvantitet 50 g
Molekylformel C42H84N14O36S3
Linjär formel (C21H39N7O12)2·3H2SO4
Merck Index 15, 8956
InChI-nyckel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
LEDER CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Molekylvikt (g/mol) 1457.376
PubChem CID 124080941
Formel vikt 1457.58
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptomycin Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.