Läs mer
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16488498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488498 10 g -
16404377 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488498 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0472
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin sulfate
CAS 3810-74-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H42N7O18S1.5
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4]
Molekylvikt (g/mol) 728.69
Formel vikt 728.69
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation