Läs mer
Streptomycinsulfat, vitt pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457630 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457630 5 g 5g
11467630 25 g 25g
11477630 50 g 50g
11487630 100 g 100g
11497630 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11457630 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 SEK
    233.69 SEK / 5g
    Save 12.31 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 3810-74-0
Molekylformel C42H84N14O36S3
Molekylvikt (g/mol) 1457.376
MDL-nummer MFCD00037023
InChI-nyckel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
Synonym Streptomycin Sesquisulfate, Streptomycin A
PubChem CID 124080941
IUPAC-namn 2-[(lR,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminometylidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-(met) ylamino)oxan-2-yl]oxi-4-formyl-4-hydroxi-5-metyloxolan-2-yl]oxi-2,5,6-trihydroxicyklohexyl]guanidin;2-[(lR,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
LEDER CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptomycin Sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Fysisk form Fast
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 1457.38
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptomycin Sulphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin Sulfate