Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptomycin Sulfate |
| Typ | Streptomycinsulfat |
| Fysisk form | Fast |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 1457.38 |
| Kvalitet | Not Available |