Läs mer
Streptozocin, MedChemExpress
Beskrivning
Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptozocin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 18883-66-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H15N3O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Streptozotocin U 9889 |
| Löslighetsinformation | H2O : 113.3 mg/mL (427.19 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (314.19 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |