Läs mer
Tocris Bioscience™ Streptozocin
Beskrivning
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptozocin |
| CAS | 18883-66-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C8H15N3O7 |
| Renhet | >95% |