Läs mer
streptozotocin,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437640 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437640 1 g 1g
11447640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437640 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055701
Kemiska identifierare
CAS 18883-66-4
Molekylformel C8H15N3O7
Molekylvikt (g/mol) 265.222
InChI-nyckel ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Synonym STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
PubChem CID 45357367
IUPAC-namn 1-metyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]urea
LEDER CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Streptozotocin
Typ Streptozotocin
Fysisk form Fast
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall ≥97%
Formel vikt 265.2
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptozotocin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: streptozotocin