Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptozotocin |
| Typ | Streptozotocin |
| Fysisk form | Fast |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | ≥97% |
| Formel vikt | 265.2 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Streptozotocin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Streptozotocin