Läs mer
streptozotocin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427640 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427640 500 mg 500mg
11407640 50 mg 50mg
11417640 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427640 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100557.5
Används vid behandling av tumörer i pankreatiska öar. streptozotocin, MP Biomedicals är en glukosamin-nitrosourea, ett DNA-alkylerande medel som kommer in i cellerna via glukostransportproteinet GLUT2. Det används för att behandla malignt insulinom och för att inducera Ty
Streptozocin används för att behandla tumörer i pankreasöar, inklusive malignt insulinom. Det används också för att framkalla typ 1-diabetes hos djur för medicinska forskningsändamål.
  • En N-nitroso-innehållande förening som fungerar som en kväveoxiddonator i pankreasöar
  • Framkallar död av insulinutsöndrande celler, vilket producerar en djurmodell av diabetes
  • Potent DNA-metyleringsmedel som inducerar kromosombrott
  • Cytotoxiska för neuroendokrina tumörcellinjer som uttrycker GLUT2-glukostransportören
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18883-66-4
Molekylformel C8H15N3O7
Molekylvikt (g/mol) 265.222
InChI-nyckel ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Synonym N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozocin, STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
PubChem CID 45357367
IUPAC-namn 1-metyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]urea
LEDER CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 121°C (decomposition) (literature)
Extinktionskoefficient EmM (228nm): 6.36 (ethanol)
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow solution) and ethanol.
Formel vikt 265.22
Procent renhet ∼75% α-anomer basis, ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Streptozotocin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptozotocin