Läs mer
Streptozotocin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Streptozotocin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1 |
| Formel vikt | 265.091 |