Läs mer
Cytiva StrepTrap™ HP Prepacked Columns
Produktkod. 10288754 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Innehåll och lagring:
2° to 8°C
4° to 8°C
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10288754
Brand: Cytiva 28907546
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purify Strep(II)-tagged recombinant proteins by affinity chromatography. Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP Prepacked Columns are packed with a robust and stable Sepharose™ based medium which results in high resolution, sharp concentrated peaks, and reproducible purifications. The binding capacity is also high.
  • Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
  • Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Generated with 0.5M NaOH
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Streptactin
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: >7
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp StrepTactin Sepharose HP prepacked column
Sängvolym 1mL
Diameter (engelska) Inre 0.27 in.
Diameter (metrisk) Inre 7mm
Kvantitet 5 x 1mL
Höjd (engelska) 0.98 in.
Höjd (metrisk) 25mm
Flödeshastighet <4 mL/min.
Material Polypropylene
Ligandtyp StrepTactin (∼5mg/mL medium)
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 7
Partikelstorlek 34μm
Typ av stöd 6% Highly Cross-linked Agarose
Innehåll och lagring 2° to 8°C
Kolumntyp Ion Exchange Column
För användning med (applikation) Purification of Strep (II) -tagged recombinant Proteins by affinity chromato graphy