Läs mer
Cytiva StrepTrap™ HP Prepacked Columns
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Innehåll och lagring:
2° to 8°C
4° to 8°C
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
- Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Generated with 0.5M NaOH
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: >7
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | StrepTactin Sepharose HP prepacked column |
| Sängvolym | 5mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.62 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16mm |
| Kvantitet | 5 x 5mL |
| Höjd (engelska) | 0.98 in. |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Flödeshastighet | <20 mL/min. |
| Material | Polypropylene |
| Ligandtyp | StrepTactin (∼5mg/mL medium) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- StrepTrap HP, 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol